Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 assays | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, MitoLight
technique(s)
flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
MitoLight dzieli się inaczej w zdrowych komórkach niż w komórkach apoptotycznych. W związku z tym możliwe było zastosowanie techniki fluorescencji do badania potencjału błony mitochondrialnej. W zdrowych komórkach barwnik gromadzi się i agreguje w mitochondriach, wydzielając jasnoczerwoną fluorescencję (λem = 585-590 nm). W komórkach apoptotycznych ze zmienionym potencjałem błony mitochondrialnej, barwnik w postaci monomerycznej pozostaje w cytoplazmie, fluoryzując na zielono (λem = 527-530 nm), zapewniając łatwe rozróżnienie między komórkami apoptotycznymi i nieapoptotycznymi. Fluorescencję można obserwować za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej przy użyciu filtra pasmowo-przepustowego (wykrywa FITC i rodaminy) lub analizować za pomocą cytometrii przepływowej przy użyciu kanału FITC dla zielonych monomerów (Ex/Em = 488/530) i kanału PI dla czerwonych agregatów (Ex/Em = 488/585).
Wyłącznie do użytku badawczego; Nie do użytku w procedurach diagnostycznych
Application
Apoptosis & Cancer
Preparation Note
CHRONIĆ ODCZYNNIKI PRZED ŚWIATŁEM.
Other Notes
10X Incubation Buffer (Part No. 71614): 20 mL.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The MitoLight Apoptosis Detection Kit for flow cytometry utilizes a lipophilic cation, termed as MitoLight, as a mitochondrial activity marker. | description - | description The MitoLight Apoptosis Detection Kit for flow cytometry utilizes a lipophilic cation, termed as MitoLight, as a mitochondrial activity marker. | description fluorometric assay kit for measuring Annexin V in apoptotic cells. |
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, flow cytometry: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Chemicon®, MitoLight | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename MitoLight, Chemicon® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do wykrywania apoptozy mitochondriów MitoLight
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?