Przejdź do
CB1052
Mysz anty-TUBB2A mAb (2B2)
liquid, clone 2B2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Tubulina β2A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
2B2, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2B2, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Paraffin Sections (1.5 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB2A(7280)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko TUBB2A o masie ~48-50 kDa.
Rozpoznaje białko TUBB2A o masie ~48-50 kDa w komórkach PC-12, Raw 264.7, Jurkat i NIH3T3 oraz w tkance ludzkiej śledziony.
To mysie mAb anty-TUBB2A (2B2) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, skrawkach parafinowych do wykrywania TUBB2A.
Immunogen
Rekombinowany ludzki TUBB2A o pełnej długości (aa 1-446), wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Skrawki parafinowe (1,5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki PC-12, komórki Raw 264.7, komórki Jurkat, komórki NIH3T3, ludzka tkanka śledziony
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402386SAB2107973T4026
description
liquid, clone 2B2, Calbiochem®
description
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
clone TUB 2.1, ascites fluid
Gene Information
human ... TUBB2A(7280)
Gene Information
human ... TUBB2A(7280)
Gene Information
human ... TUBB2A(7280)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, sheep, rat, human
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
clone
2B2, monoclonal
clone
2B2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)