Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
MS-40, monoclonal
Technique(s):
blood typing: suitable
Application:
blood typing
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-40, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 125 mL
technique(s)
blood typing: suitable
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Oczyszczony supernatant hodowli komórkowej z linii komórkowych wyrażających ludzkie przeciwciała monoklonalne IgG. Do użytku innego niż IVD/badawczy. Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu; Okres trwałości: 24 miesiące od daty filtracji.
Application
Luzem do zastosowań innych niż IVD/badawcze
Wyłącznie do użytku pozabadawczego / badawczego
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Częściowo przetworzony odczynnik przeznaczony wyłącznie do dalszego wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do wstrzykiwania. Brak wszystkich antygenów wirusowych nie został określony. Brak amerykańskiego standardu mocy. Nie używać, jeśli mętny. Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-C z klonu MS-40, tylko do użytku badawczego
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?