Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2200,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
390, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
General description
Application
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Blocking of cell adhesion: CBL1337 inhibits aggregation of L cells transfected with a variant form of CD31 (DeLisser, 1993)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physical form
Analysis Note
Jurkat and Raji cells, tonsil tissue
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 390, Chemicon®, from rat | description clone 390, Chemicon®, from rat | description affinity isolated antibody | description clone MEM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) |
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| clone 390, monoclonal | clone 390, monoclonal | clone polyclonal | clone MEM-05, monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| biological source rat | biological source rat | biological source rabbit | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?