Przejdź do
CBL56
Przeciwciało przeciwko hormonowi adrenokortykotropowemu, CT, klon 56
clone 56, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ACTH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
56, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
1
4300,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
56, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MC2R(4158)
rat ... Mc2R(282839)
Immunogen
Epitop: C-terminus
Koniugat ACTH-BSA
Application
Anti-Adrenocorticotropic Hormone Antibody, C-terminus, clone 56 jest przeciwciałem przeciwko hormonowi adrenokortykotropowemu do stosowania w testach ELISA, IH(P).
Przeciwciało to reaguje z ACTH w fazie stałej, zarówno wychwyconym jako część kanapki, jak i zaadsorbowanym jako antygen w fazie stałej i jako takie nadaje się do opracowywania testów w surowicy
Przeciwciało jest również reaktywne na utrwalonej w formalinie tkance zatopionej w parafinie i dlatego nadaje się do immunocytochemii.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla CLIP (17-39 ACTH) i nie wykazuje reakcji krzyżowej z Synacthen (1-24 ACTH).
REAKTYWNOŚĆ KRZYŻOWA ZE ZNANYMI GATUNKAMI: Pozytywna ze szczurzym C-końcowym ACTH.
Physical form
Format: Oczyszczony
Monoklonalny jest prezentowany jako 1 mg w 1 ml soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,1% azydku sodu. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do użycia w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7075A1527A0423
description
clone 56, Chemicon®, from mouse
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
clone
56, monoclonal
clone
-
clone
-
clone
-
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
Gene Information
human ... MC2R(4158)
rat ... Mc2R(282839)
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
-
species reactivity
rat, human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)