Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł 2771,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless, water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| biological source rat | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information rat ... Pomc(24664) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?