Przejdź do
CBL85
Przeciwciało przeciw endotelinie-1, klon IC4
clone IC4, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
IC4, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
-
2390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
IC4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Application
Opracowanie testu immunoradiometrycznego (IRMA) dla endoteliny ET-1, która jako krążący peptyd w osoczu jest związana z różnymi badaniami chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, wstrząs kardiogenny, ostry zawał mięśnia sercowego i mocznica.
Nadaje się do immunohistochemii na zamrożonych skrawkach
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj endotelinę-1 przy użyciu tego przeciwciała anty-endotelinie-1, klon IC4 zatwierdzony do stosowania w IC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje endotelinę ET-1 (10% reaktywności krzyżowej z ET-3), a w połączeniu z CBL87 (anty-endotelina C-końcowa) ma czułość 0,06 pmol / l dla ET-1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02 M PBS z 0,25 M NaCl, pH 7,6. Zawiera 0,1% azydku sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przy przechowywaniu w temperaturze +4°C. W przypadku przechowywania długoterminowego należy podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Ekspresja w płucach, naczyniach krwionośnych kosmków łożyskowych i w hodowanych komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych łożyska.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBL87WH0001906M1HPA031976
description
clone IC4, Chemicon®, from mouse
description
clone 3G10, Chemicon®, from rat
description
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
IC4, monoclonal
clone
3G10, monoclonal
clone
3D6, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
-
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)