Przejdź do
CBL87
Przeciwciało przeciw endotelinie, CT, klon 3G10
clone 3G10, Chemicon®, from rat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3G10, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3G10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Immunogen
Epitop: C-terminus
Application
Opracowanie testów IRMA dla ET-1 (CBL 85) i ET-3 (CBL 86)
Nadaje się do immunocytochemii na zamrożonych skrawkach
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw endotelinie, koniec C, klon 3G10 jest zatwierdzone do stosowania w IC do wykrywania endoteliny.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje C-końcowy region wszystkich endotelin (reszty aminokwasowe 15-21), gdy jest stosowany jako przeciwciało wychwytujące w testach IRMA. Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z "dużą" endoteliną.
Physical form
Format: Oczyszczony
Monoklonalny jest prezentowany w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej azydek sodu 10 mM. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Protein A purified
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Ekspresja w płucach, naczyniach krwionośnych kosmków łożyskowych i w hodowanych komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych łożyska.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E166WH0001906M1HPA031976
description
clone 3G10, Chemicon®, from rat
description
clone TR.ET.48.5, purified antibody
description
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, sheep
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
3G10, monoclonal
clone
TR.ET.48.5, monoclonal
clone
3D6, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)