Collagen IVA1 should be the most abundant isoform in this preparation, however no analysis has been performed.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Human Collagen Type IV, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
mol wt
300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL |
| assay 95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type III, SDS-PAGE) | assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type II) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution, liquid | form solution | form - | form - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hola! Do you know which isoform of Collagen IVA is the predominant in this preparation? Thank you!