Przejdź do
CC174
Zestaw hydrożelowy Liver dECM Gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040201
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
ambient
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Mikrośrodowisko komórkowe bezpośrednio i pośrednio wpływa na zachowanie komórek zarówno na drodze biofizycznej, jak i biochemicznej. Mikrośrodowisko składa się z białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), innych otaczających komórek, cytokin, czynników wzrostu, hormonów i innych czynników bioaktywnych oraz właściwości mechanicznych w skali nano/mikro, takich jak napięcie/sztywność fizyczna. Dekellularyzacja to proces stosowany w inżynierii biomedycznej w celu odizolowania natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) tkanki od zamieszkujących ją komórek, pozostawiając rusztowanie ECM oryginalnej tkanki, które można wykorzystać w hodowli komórkowej i regeneracji tkanek. W porównaniu z innymi ekstraktami z błony podstawnej pochodzącej z guza (Matrigel@), te hydrożelowe rusztowania dECM mogą zapewnić bardziej fizjologiczne środowisko o zwiększonym tempie wzrostu komórek bez użycia egzogennych czynników wzrostu. Nasze specyficzne dla tkanek zestawy hydrożeli dECM to seria natywnych roztworów białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) pochodzących z różnych nieuszkodzonych narządów świń (kości, serca, wątroby, nerek, jelit, skóry i płuc). Hydrożele te mogą być stosowane jako tradycyjne powłoki 2D ECM lub jako hydrożele do enkapsulacji komórek w zastosowaniach hodowli komórkowej 3D.
Application
pH: 2,0-3,0 Żelowanie: Tworzy żel Biokompatybilność: 90% żywotności komórek Sterylność: Nie wykryto grzybów ani bakterii Mykoplazma: Negatywny PRRS, PRV: Negatywny
Features and Benefits
Odkomórkowane rusztowanie ECM wątroby do tradycyjnych zastosowań w hodowli komórek 2D i 3D.
Preparation Note
Przechowywać wszystkie składniki zestawu dECM Gel Hydrogel Kit w temperaturze 2-8°C (nie zamrażać).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)