Przejdź do
CC322-1
PhotoCol-RUT, zestaw hydrożelu kolagenowego z metakrylem
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC322 Kit Component 1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
cell analysis
General description
Hodowla komórek 3D, w tym biodrukowanie, pozwala na tworzenie bardziej fizjologicznych modeli komórkowych, umożliwiając komórkom jednoczesną interakcję z integrynami na wszystkich powierzchniach komórkowych, co skutkuje aktywacją określonych szlaków sygnałowych, które nie są aktywowane w tradycyjnych metodach hodowli komórek 2D. Hydrożele to polimery spęcznione wodą, które umożliwiają hodowlę komórek w trzech wymiarach i mogą mieć głęboki wpływ na rozwój, różnicowanie, migrację i funkcjonowanie komórek. Nowe obszary inżynierii tkankowej, takie jak biodruk 3D, wykorzystują fotosieciowane UV metakrylowe biomateriały hydrożelowe (PEGMA, GelMA, HAMA i ColMA itp.) do enkapsulacji komórek w celu wytworzenia nadających się do druku biotuszów. Zestaw PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322: CC322-1, CC322-2) oparty jest na oczyszczonym metakrylanie kolagenu bydlęcego typu I (ColMA), który po fotosieciowaniu zapewnia natywne środowisko 3D dla komórek. Oprócz metakrylanu kolagenu bydlęcego typu I, zestaw zawiera fotoinicjator ruten/nadsiarczan sodu i inne odczynniki, aby użytkownicy mogli łatwo dostroić swoje eksperymenty fotosieciowania (tj. zmieniając sztywność hydrożelu lub szybkość żelowania). Metakrylowany kolagen typu I jest wytwarzany z telo-peptydu nienaruszonego kolagenu bydlęcego, który został zmodyfikowany poprzez reakcję z wolnymi aminami białka, głównie grupami ɛ-aminowymi reszt lizyny, a także grupami α-aminowymi na N-końcach. >20% wszystkich reszt lizyny w cząsteczce kolagenu zostało zmetakrylowanych. Kolagen jest ekstrahowany ze skóry bydlęcej i zawiera wysoką zawartość monomeru, który został wyizolowany z zamkniętego stada i oczyszczony przy użyciu kontrolowanych procesów produkcyjnych. PhotoCol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Advanced BioMatrix, Inc.
Application
Fotosieciowanie jest inicjowane przy użyciu źródła światła o długości fali 400-450 nm.
Packaging
1 Zestaw
Analysis Note
Sterility (USP modified): No GrowthEndotoxin LAL: ≤ 10.0 EU/mlGel Formation: ≤ 40 minKinetic Gel Test: ≤ 40 minPurity (SDS Page Silver Stain): ≥ 99%Degree of Methacrylation: ≥ 20%pH: 3.0-4.0Osmolality: ≤ 40 mOsm/Kg H20Young′s Modulus: CharacteristicElectrophoretic Pattern: Characteristic
Other Notes
CC322-1 (Store at Room Temp): Neutralization Solution, 1 X 10 mL (CS226408), Ruthenium Photoinitiator, 1 X 100 mg (CS226407), Sodium Persulfate Photoinitiator, 2 X 500 mg (CS226406).
Note: The complete PhotoCol-RUT, Methacrylated Collagen Hydrogel Kit (CC322) consists of CC322-1 and CC322-2 sold seperately.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC3212CC3202CC3251
description
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC322 Kit Component 1)
description
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC321 Kit Component 2)
description
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC320 Kit Component 2)
description
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC325 Kit Component 1)
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)