Przejdź do
CL07
TMB Solution
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
Synonim(y):
TMB Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
658,00 zł
1000 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105333
NACRES:
NA.41
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
658,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Chemical)
Quality Segment
description
RTECS - DV2300000
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze, protect from light
dilution
(ELISA)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
General description
A soluble, non-toxic, non-flammable horseradish peroxidase substrate.
Application
ELISA
Physical form
In a mildly acidic buffer with proprietary stabilizers, pH 3.55 ± 0.20.
Other Notes
Product does not contain hazardous ingredients such as polar aprotic solvents (i.e., N,N-Dimethylformamide (DMF) or DMSO) that are found in other TMB formulations. There is also no alcohol in TMB (Soluble Substrate) so it is not flammable and does not require special handling for shipping. Unreacted TMB (Soluble Substrate) should be colorless or a very light-bluish-green prior to use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61354461354887748
description
This TMB Solution is validated for use in ELISA for the detection of TMB Solution.
description
-
description
-
description
≥98.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, do not freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
dilution
(ELISA)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a usage protocol available for this product? How much hydrogen peroxide should be added to this reagent for use in ELISA?
    1 answer
    1. This product is a ready to use product. The addition of hydrogen peroxide is not required. For use in Elisa, please see the general protocol below:
      1. Complete all required incubations with antibodies and HRP-labeled probes.
      2. Wash plate wells at least 4 times with phosphate-buffered saline (PBS) or Tris-buffered saline (TBS), containing 0.1% Tween®-20 detergent.
      3. After the final wash, shake and blot all residual buffer from the wells.
      4. Add 100 µl TMB solution to each well and incubate for 5-30 min.
      5. Allow the substrate reaction to develop a blue soluble reaction by incubating for the optimal time determined for the assay.
      6. The reaction should be stopped by using a 450 nm or 650 nm stop solution.
      7. Measure the absorbance at 450 nm or 650 nm of each microwell within 1 hour.
      8. Options for measurements:
      a. For kinetic assays, the reaction can be monitored as a function of time by reading absorbance at 650 nm at intermediate intervals.
      b. For endpoint assays that preserve the blue chromogen, the reaction should be stopped by addition of 100 µl of 0.1% sodium fluoride (NaF) and the absorbance read at 650 nm.
      c. If increased sensitivity is desired for endpoint assays, the reaction should be stopped by addition of 100 µl of either 500 mM H2SO4 or 250 mM HCl and the absorbance read at 450 nm WITHIN 5 MIN. Addition of acid converts the blue radical to the yellow diimine, which absorbs at 450 nm.
      NOTE: Optimal incubation times may vary depending on the amount of HRP present. If color develops too quickly, zero-order kinetics will not prevail. Dilution of the probe, antibody, or HRP-labeled reagent may be required. Variations in time, reagent volumes, and temperature may also require further standardization by the user.