Przejdź do
DMINI
DirectLoad™ Mini system do elektroforezy poziomej, z tacami na żele 7x7cm i 7x10cm
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
Synonim(y):
mini system elektroforezy poziomej, mini system elektroforezy, poziomy system elektroforezy, system elektroforezy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
84,10 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
203,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki28 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
241,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
304,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
346,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
422,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
422,00 zł
1 each
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
489,00 zł
1 each
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1400,00 zł
1 each
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105340
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32150319
84,10 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Mini branded products
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable
application(s)
pharmaceutical
General description
Poziome systemy do elektroforezy DirectLoad™ Mini zapewniają badaczom elastyczne i łatwe w użyciu platformy do eksperymentów elektroforezy DNA i RNA w żelu agarozowym. Kompatybilne tace żelowe Mini, grzebienie i objętości można modyfikować zgodnie z potrzebami badawczymi. Nazwy akcesoriów są dopasowane, aby zapewnić kompatybilność z systemami do elektroforezy.
Application
System do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini z tacami na żele 7x7cm i 7x10cm jest odpowiedni do elektroforezy w żelu agarozowym o małej przepustowości do 64 próbek w zależności od konfiguracji.
Features and Benefits
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i montażu w jednej orientacji dostępne są łatwe do kliknięcia i oznaczone kolorami mocowania
  • Ze względów bezpieczeństwa pokrywa DirectLoad™ odłącza źródło zasilania po zdjęciu.
  • Tace żeloweDirectLoad™ i zapory żelowe są szczelne i umożliwiają równoległe przygotowywanie żeli agarozowych.
  • Maksymalna wszechstronność eksperymentalna dzięki wielu tacom na żel i rozmiarom grzebieni
  • GrzebienieDirectLoad™ mają regulowaną wysokość i działają jako prowadnice do ładowania próbek za pomocą pipet jedno- i wielokanałowych.
  • Aby zwiększyć trwałość systemu, dostępne są akcesoria zamienne
Other Notes
Mini System Contents Include:
(1) DirectLoad™ Mini Tank (Including Electrodes) - DMS7-TANK,
(1) DirectLoad™ Mini Lid - DMS7-LID,
(1) DirectLoad™ Mini 7 x 7cm Gel Tray - DMS7-TR7,
(1) DirectLoad™ Mini 7 x 10cm Gel Tray - DMS7-TR10,
(2 total) DirectLoad™ Mini Gel Tray Dams - DMS7-DAMS,
(2) DirectLoad™ Mini comb, 8 sample, 1mm - DMS7-8-1,
(1) DirectLoad™ Mini Loading Guides - DMS7-LG,
(1) DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) - DMS-CABLES
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DMIDIDCABLES
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
description
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
description
for use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Mini branded products
description
For use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Midi branded products
description
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)