Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 kU | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1320,00 zł |
40 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
biological source
Escherichia coli (recombinant, expressed in E.coli)
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
calculated mol wt 27 kDa
concentration
≥200 units/μL
input
general use sample(s)
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Aktywny przy wyższym stężeniu soli, do 1M NaCl
- Pochodzenie niezwierzęce, rekombinowane z E.Coli, wysoka czystość
- Brak modyfikacji potranslacyjnych
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Brak wykrywalnej aktywności proteazy
- Nie zawiera konserwantów przeciwdrobnoustrojowych ani stabilizatorów białek z wyjątkiem glicerolu
- Kompatybilny z detergentami Deviron® do lizy komórek
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥200 U/uL, for nucleic acid removal at high salt concentration | description recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free | description ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution | description Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions |
| biological source Escherichia coli (recombinant, expressed in E.coli) | biological source - | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens |
| concentration ≥200 units/μL | concentration - | concentration ≥250 units/μL | concentration 25-29 units/μL |
| form buffered aqueous glycerol solution | form - | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt calculated mol wt 27 kDa | mol wt - | mol wt 30 kDa | mol wt - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzonaza ® Endonukleaza odporna na sól
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?