Bufory do lizy komórek i odczynniki do ekstrakcji białek
Izolacja i oczyszczanie białek wymaga lizy komórek poprzez rozbicie komórek lub próbek tkanek i ekstrakcję białek odpowiedniej frakcji białkowej. Ten krok jest krytyczny, ponieważ metody przetwarzania mogą wpływać na integralność i aktywność białka docelowego lub w inny sposób narażać je na warunki degradacyjne. Poznaj bufory do lizy komórek, zestawy i odczynniki do ekstrakcji białek oraz wzmacniacze, takie jak enzymy ekstrakcyjne, dla określonych typów komórek i potrzeb aplikacji.
Produkty
Bufor RIPA do lizy komórek
.Bufor do testu radioimmunoprecypitacji (RIPA) służy do szybkiej lizy komórek i solubilizacji białek zarówno z przylegających, jak i zawieszonych komórek ssaków. Bufor do lizy komórek RIPA umożliwia skuteczną lizę komórek i solubilizację białek, jednocześnie unikając degradacji białek i interferencji z immunoreaktywnością i aktywnością biologiczną. Bufor RIPA minimalizuje również niespecyficzne interakcje wiązania białek, aby zapewnić niskie tło w testach immunoprecypitacji i ściągania molekularnego.
Bug Buster.® odczynniki do ekstrakcji białek
Odczynniki do ekstrakcji białek BugBuster® są zoptymalizowane do ekstrakcji białek z E. coli w warunkach bez denaturacji.
BugBuster® Master Mix łączy odczynnik do ekstrakcji białek bakteryjnych BugBuster®. odczynnik do ekstrakcji białek bakteryjnych z nukleazą Benzonase® i roztworem rLysozyme™ w celu wygodnej, kompleksowej ekstrakcji białek i trawienia kwasów nukleinowych.
- Odczynniki do ekstrakcji białek YeastBuster™ są dostępne do ekstrakcji białek z kultur drożdży.
- Odczynnik do ekstrakcji białek CytoBuster™ jest dostępny do lizy i ekstrakcji białek z komórek owadów i ssaków.
- Odczynnik NucBuster™ umożliwia ekstrakcję białek jądrowych w czasie krótszym niż 30 minut za pomocą prostego 2-etapowego protokołu.
- Odczynnik do ekstrakcji PhosphoSafe™ zawiera inhibitory fosfatazy w celu zachowania stanu fosforylacji białek próbki.
CelLytic™ odczynniki do lizy
Odczynniki do lizy CelLytic™ są specjalnie opracowane do lizy i ekstrakcji białek komórkowych w warunkach niedenaturujących w oparciu o typ komórki lub tkanki i docelową lokalizację białka.
PopCulture® odczynniki
Odczynniki PopCulture® umożliwiają ekstrakcję białek z komórek bezpośrednio w pożywce hodowlanej bez konieczności wirowania. Odczynnik Insect PopCulture® lizuje komórki owadów bezpośrednio w pożywce bez surowicy i jest idealny do badań przesiewowych ekspresji wielu małych próbek.
Enhancers: Enzymy ekstrakcyjne i inne odczynniki
- Roztwór lizozymu™: Enzymatycznie rozszczepia wiązania w warstwie peptydoglikanu bakterii, aby przebić się przez ścianę komórkową w celu lizy lub przygotowania sferoplastów, szczególnie skuteczny przeciwko gatunkom Gram-dodatnim.
- Achromopeptydaza: bakteriolityczna proteaza serynowa, do lizy bakterii Gram-dodatnich opornych na lizozym.
- Litykaza: enzymatycznie rozszczepia warstwy β-glukanu ściany komórkowej drożdży, umożliwiając dostęp do zawartości komórki. Trawienie zewnętrznej warstwy pomaga przygotować sferoplasty do lizy lub transformacji.
- Chitynaza: Trawienie ściany komórkowej odbywa się bezpiecznie poprzez degradację chityny w grzybach i innych organizmach.
- Multi-lityczna mieszanka: MetaPolyzyme, mieszanka 6 enzymów dla trudnych do lizy próbek.
- Enzymy lityczne bez DNA: dla próbek o niskiej biomasie wrażliwych na zanieczyszczenie mikrobiologicznym DNA.
- Benzonase® nuclease: degraduje wszystkie rodzaje kwasów nukleinowych w celu bardziej wydajnej ekstrakcji białek, w celu zmniejszenia lepkości i zakłóceń testu, umożliwiając dokładne obchodzenie się z próbkami i szybszą chromatografię. Więcej informacji można znaleźć w naszym strona z pytaniami i odpowiedziami.
- Odczynnik do bioprzetwarzania lizozymu™: wygodna mieszanina roztworu lizozymu™ i nukleazy Benzonase® minimalizuje konieczność pipetowania.
- ExoPolyzyme: Do enzymatycznej lizy zewnątrzkomórkowej macierzy biofilmu, jest mieszaniną 7 enzymów, które rozkładają różne składniki znajdujące się w ECM, takie jak EPS i lipidy.
Powiązane produkty
Response not successful: Received status code 500
Powiązane zasoby
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Benzonase® Nuclease Q&A
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- Article: Lysing Enzymes
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- Article: BugBuster® and Benzonase® Reagents are the Clear Solutions to Simple, Efficient Extraction of E. coli Proteins
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Article: Use of BugBuster® and Lysonase™ Reagents for Efficient Protein Extraction from Gram-positive Bacteria
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
- Article: BugBuster® Plus Lysonase™ Kit: Cell Lysis and Nucleic Acid Removal for Gram-negative and Gram-positive Bacteria
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit.