Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 54,80 zł |
Informacje o tej pozycji
54,80 zł
Nazwa produktu
mPAGE® Zacisk rdzenia elektrody, 2 szt., replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 2 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
Mini zbiornik na żel mPAGE® służy do rozdzielania białek o wysokiej rozdzielczości na żelach poliakrylamidowych odlewanych ręcznie lub prefabrykowanych. Zbiornik na żel jest przeznaczony do stosowania z mini żelami o wymiarach 8 cm x 10 cm i jest kompatybilny z żelami odlewanymi na urządzeniu mPAGE® Gel Caster i mPAGE® Precast Gels. Zbiornik na mini żele mPAGE® jest dostępny w 2 formatach do pracy z 2 lub 4 mini żelami i został zaprojektowany tak, aby zapobiec nieprawidłowemu montażowi i wyciekom.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank | description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank | description - | description replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank |
| compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank. | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank. |
| packaging pkg of 2 packs | packaging pkg of 2 packs | packaging pkg of 1 packs | packaging pkg of 1 packs |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?