Przejdź do
ECG2
MPAGE®® Electrode Core Gaskets
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonim(y):
sealing gasket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
34,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
34,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
mPAGE® Electrode Core Gaskets, 2pk, replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 2 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
General description
mPAGE® Electrode Core Gaskets, 2pk, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4).
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECCL2GCSEALECSEC
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
replacement part for mPAGE® Gel Caster
description
-
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 2 packs
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 1 packs
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)