Przejdź do
ECM425
Zestaw do badania integryn specyficznych dla kolagenu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
3060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
General description
Zestawy Chemicon Investigator do badań nad integrynami stanowią ekonomiczne źródło odczynników dla wszystkich badaczy zaangażowanych w tę rozwijającą się dziedzinę badań. Collagen-Specific Integrins Investigator Kit jest przeznaczony do badań koncentrujących się na integrynach, które oddziałują z członkami rodziny białek kolagenowych. Integryny specyficzne dla kolagenu obejmują: podjednostki alfa1, alfa2 i alfa3, które łączą się w pary z podjednostką beta1 integryny oraz alfaV, która łączy się w pary z beta3 [Hynes, R. 1992. Cell 69: 11-25].
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie związanych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy określany jako łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw Collagen-Specific Integrins Investigator Kit do badań interakcji kolagen/integryna. Wszystkie odczynniki zestawu są również dostępne w większych rozmiarach. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
Physical form
Do badania integryn związanych z kolagenem. Dzięki Chemicon's Collagen Specific Integrins Investigator Kit (ECM425) badacze otrzymują po 20 μg monoklonalnych integryn alfa1, alfa2, alfa3, alfaV, alfaVbeta3, beta1 i beta3.
Preparation Note
Przechowywać przeciwciała w temperaturze -20°C.
Ważna uwaga: Ze względu na niewielką objętość zawartą w zestawie, zalecamy delikatne uderzenie fiolki o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej przed otwarciem w celu usunięcia płynu uwięzionego w zakrętce pojemnika podczas transportu.
Other Notes
alpha1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1973Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1950Z-20)- 1 tube, 20 μg.
alpha3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB2056-20) - 1 tube, 20 μg.
alphaV Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1953Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1951Z-20) - 1 tube, 20 μg.
beta3 Monoclonal Antibody (Part No. MAB1957Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alphaVbeta3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1976Z-20)- 1 tube, 20 μg.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM410ECM445ECM435
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)