Przejdź do
ECM542
Tablica optymalizacji hodowli komórkowej ECM (kolorymetryczna, 48-dołkowa)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Induced Pluripotent Stem Cells , Mouse Embryonic Stem Cells , Neural Stem Cells
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
General description
Białka macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) są wytwarzane wewnątrzkomórkowo, a następnie wydzielane do otaczającego środowiska komórkowego, aktywnie regulując różnorodne funkcje komórek, w tym adhezję komórek, różnicowanie, proliferację, migrację, inwazję i przeżycie. Podstawowym zastosowaniem ECM w hodowli in vitro jest promowanie adhezji komórkowej przy jednoczesnym utrzymaniu żywotności komórek i maksymalizacji proliferacji komórek w dalszych zastosowaniach opartych na komórkach. W przypadkach, gdy optymalne warunki wzrostu komórek nie są dobrze zdefiniowane, a krytyczne wymagania dotyczące białek adhezyjnych są nieznane, identyfikacja idealnego białka (białek) ECM w funkcjonalnie istotnych stężeniach może być czasochłonnym i pracochłonnym procesem. 48-dołkowa, kolorymetryczna macierz ECM Cell Culture Optimization Array zapewnia wieloparametryczny test, który pozwala badaczom: (1) szybko zidentyfikować ECM, które najlepiej promują adhezję specyficzną dla danego typu komórek oraz (2) wskazać optymalne stężenie ECM wymagane do promowania maksymalnej adhezji dla określonego typu komórek.
Jak działa ECM Cell Culture Optimization Array?
Podstawą naszego zestawu jest 48-dołkowa płytka mikromiareczkowa zawierająca kilka powszechnie stosowanych białek ECM. Kolagen I, laminina, fibronektyna i witronektyna są rozmieszczone w trzech egzemplarzach w stężeniach od 0,1 μg/ml do 20 μg/ml. Wystarczy hodować komórki na płytce i użyć dołączonych odczynników do blokowania, barwienia i analizowania zdolności adhezji za pomocą czytnika płytek. Dokładnie przetestowaliśmy i zoptymalizowaliśmy ten zestaw na różnych typach komórek, w tym na komórkach HEK293 oraz ludzkich i gryzoniowych neuronalnych komórkach macierzystych.
Application
ECM Cell Culture Optimization Array to pierwsze dostępne na rynku narzędzie tego rodzaju, które umożliwia badaczom nie tylko szybką identyfikację najlepszego białka ECM dla ich środowiska hodowli komórkowej, ale także precyzyjne określenie stężenia potrzebnego do osiągnięcia optymalnych warunków wzrostu komórek.
Packaging
1 płytka, 48 dołków
Preparation Note
Płytkę ECM Gradient Array Plate należy przechowywać w torebce foliowej w temperaturze -70°C i zużyć w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania. Pozostałe elementy zestawu powinny być przechowywane w temperaturze od 2° do 8°C.
Other Notes
  • ECM Gradient Array Plate: One 48-well plate • 30%BSA: (Part No. CS201638) One vial - 0.5mL • Cell Stain Solution: (Part No. 90144) One bottle - 20 mL. • Extraction Buffer: (Part No. 90145) One bottle - 20 mL • Assay Buffer: (Part No. 2003646) One bottle - 100 mL
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM5405170RAB1038
description
-
description
The ECM Cell Adhesion Array kit is useful for assessing specific cell surface integrins, monitoring in vitro cell differentiation, or screening potential cell adhesion promoters/inhibitors.
description
Array Kit Ultra - 36
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
description
Neural Stem Cells , Induced Pluripotent Stem Cells , Mouse Embryonic Stem Cells
description
-
description
-
description
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
Sigma-Aldrich ECM Cell Culture Optimization Array 48-Well
-
-
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)