Przejdź do
EX0550
EDTA, sól tetrasodowa
Synonim(y):
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-573-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
transition temp
flash point 350 °C
solubility
1000 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): 99,0% min
Kolor: Biały
Postać: Kryształy i/lub proszek
Substancje nierozpuszczalne: 0,005% max
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)