Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-473-3
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
197.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.053 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
transition temp
flash point 111 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Inżynieria Escherichia coli do wykorzystania glikolu etylenowego: W tym badaniu zbadano potencjał inżynierii E. coli do spożywania glikolu etylenowego, prezentując nowe podejście do produkcji biochemicznej (Pandit et al., 2021).
- Eksperymentalne badanie przewodności cieplnej glikolu etylenowego zawierającego hybrydowe nanododatki: W ramach tych badań opracowano nową korelację przewodności cieplnej glikolu etylenowego z nanododatkami, zwiększając jego skuteczność w zastosowaniach przemysłowych (Afrand, 2017).
- Wspomaganie selektywnego utleniania etylenu do glikolu etylenowego za pomocą generowanego in situ H2O2 z elektroredukcji O2: W artykule omówiono metodę katalityczną wykorzystującą mezoporowaty węgiel do produkcji H2O2, który utlenia etylen do glikolu etylenowego, prezentując zrównoważoną metodę produkcji (Guan et al., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 98% min
Kolor (APHA): 20 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Kolor (APHA): 20 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glikol etylenowy
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?