Przejdź do
EZBRAIN40
Test ELISA na ludzki amyloid β40 w mózgu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 ea
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
4410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human
sensitivity measuring range
6.0 pg/mL
description
analytes available: Amyloid β40, for protein analysis, 16-500 pg/mL (standard curve range)
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Najniższy poziom wzorca amyloidu β1-40 stosowany w tym teście wynosi 6,0 pg/ml (wielkość próbki 50 βL).
Application
Ten test wymaga 50 µl próbki i jest testem całonocnym.
Biochem/physiol Actions
Amyloid β40 ELISA wykorzystuje monoklonalne przeciwciała anty-Aβ o wysokiej selektywności dla ludzkiego Aβ. Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu β1-40, co powoduje wysoką selektywność dla Aβ 40. Reaktywność krzyżowa zastosowanych przeciwciał z innymi peptydami amyloidowymi została przetestowana za pomocą ELISA i BIACORE i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 i Aβ1-44.
Preparation Note
Składniki zestawu mogą być przechowywane do 2 tygodni w temperaturze 2-8°C.
Disclaimer
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZBRAIN42EZHS40EZHS42
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
analytes available: Amyloid β40, for protein analysis, 16-500 pg/mL (standard curve range)
description
This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
description
This High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β40 levels in Neuroscience research.
description
This High Sensitivity Human Amyloid β42 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)