Przejdź do
EZCURVCLI
Klipsy do szpul
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
415,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
Quality Segment
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
shipped in
ambient
General description
Klipsy na szpule są dodatkowym wyposażeniem dozownika EZ-Pak®. EZ-Pak® Dispenser Curve rewolucjonizuje obsługę filtrów do testowania metod filtracji membranowej, łącząc zalety szybkiego sterylnego dozowania membran, bezdotykowej obsługi i przenoszenia membran jedną ręką. Klipsy na szpule pomagają w bezdotykowym rozpakowywaniu membrany.
Application
Klipsy na szpule są dodatkowym akcesorium EZ-Pak® Dispenser Curve używanym do ogólnej analizy mikrobiologicznej piwa, wody butelkowanej, analizy produktów farmaceutycznych, analizy środowiskowej, testów obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZCURVE01EZCURVBATEZCURVP0W
description
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
description
Membrane filtration, General microbiological analysis
description
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
description
for AC Powered Dispenser
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
compatibility
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, Membrane filtration
compatibility
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
compatibility
for use with EZ-PAK® Curve
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
input
-
Quality Level
100
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)