Przejdź do
EZHCP
Human C-Peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide levels in 10 μL serum and plasma
Synonim(y):
Zestaw ELISA peptydu C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
21 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Input:
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Assay range:
accuracy: 91-111%, linearity: 86-108%, standard curve range: 0.2-20 ng/mL
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
2870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ludzki peptyd C ELISA, This Human C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
Quality Segment
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 91-111%, linearity: 86-108%, standard curve range: 0.2-20 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Peptyd C jest produktem ubocznym normalnej produkcji insuliny przez komórki beta trzustki i bezpośrednio koreluje z endogennym stężeniem insuliny.
Application
3-godzinny test, temperatura pokojowa Wielkość próbki 10 μL
Używany do wykrywania/ilościowania: Peptyd C
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Disclaimer
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZRMCP2EZHIEZCCP47BK
description
This Human C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
description
This Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA is used to measure & quantify C-Peptide 2 levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
description
This Human Insulin ELISA is used to measure & quantify insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
description
-
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
canine
assay range
linearity: 86-108%, accuracy: 91-111%, standard curve range: 0.2-20 ng/mL
assay range
standard curve range: 25-1600 pM, accuracy: 88-92%
(Rat Serum), accuracy: 93-95%
(Rat Plasma), linearity: 86-108%, accuracy: 86-87%
(Mouse Serum)
assay range
linearity: 96-112%, standard curve range: 2-200 μU/mL, accuracy: 76-103%
assay range
-
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
input
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
detection method
colorimetric (450nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm)
detection method
colorimetric, fluorometric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)