Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 29 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
29 510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
sensitivity: 12.3 pg/mL
(with a 50 μL sample size), inter-assay cv: 4.4-9.8%
intra-assay cv: 3.3-5.0%
(Serum)
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Para przeciwciał stosowana w tym teście jest specyficzna dla ludzkiego PP i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z NPY, PYY i innymi hormonami jelitowymi. Ten test nie rozpoznaje szczurzego PP
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description This Human Pancreatic Polypeptide (PP) ELISA Kit is used to measure & quantify Pancreatic Polypeptide levels in Metabolism & Endocrine research. | description - | description - | description from rabbit |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human |
| assay range sensitivity: 12.3 pg/mL | assay range - | assay range inter-assay cv: <12% | assay range - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method - | detection method colorimetric | detection method - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?