Merck
EZHPP40K
Ludzki polipeptyd trzustkowy (PP) ELISA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)