Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NE.22
Feature:
closure type Transparent plastic flip top
Agency:
USP Butterfield′s Method (
)
)
Ph:
7.2±0.2 (25 °C)
Produkt F430-09 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
plastic vial
agency
USP Butterfield′s Method (
)
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
feature
closure type Transparent plastic flip top
packaging
pack of 100 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
vial capacity
12 mL
vial filling volume
9 mL
pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Phosphate buffer is a liquid medium designed for the qualitative detection of microorganisms in pharmaceutical and food samples. It serves as a sample diluent and as a medium for performing serial dilution. It prevents pH-associated variations while carrying out microbial experiments.
Application
Phosphate buffer is used for sample dilutions to detect microorganisms in pharmaceutical and food samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?