Przejdź do
FX0440
Formic acid
98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
EC Index Number:
200-579-1
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy, 98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.05% Acetic acid (CH3COOH)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤0.001%
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.05 ppm, Ba: ≤0.05 ppm, Be: ≤0.02 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤2 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.02 ppm, Mg: ≤0.5 ppm, Mn: ≤0.05 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.05 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.05 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Click here for more information.
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Kwas octowy (CH3COOH): 0,05% maks.
Aluminium (Al): 0.05ppm max
Amon (NH4): 0.001% max
Assay: 98% min
Bar (Ba): 0.05ppm max
Beryl (Be): 0.02ppm max
Bizmut (Bi): 0.1ppm max
Kadm (Cd): 0.05ppm max
Wapń (Ca): 0.2ppm max
Chlorek (Cl): 5ppm max
Chrom (Cr): 0.05ppm max
Kobalt (Co): 0.02ppm max
Kolor (APHA): 10 max
Miedź (Cu): 0.02ppm max
Test rozcieńczenia: Aby przejść test
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% maks.
German (Ge): 0.05ppm max
Metale ciężkie (jako Pb): 0,001% max
Żelazo (Fe): 2ppm max
Ołów (Pb): 0.02ppm max
Lit (Li): 0.02ppm max
Magnez (Mg): 0.5ppm max
Mangan (Mn): 0.05ppm max
Molibden (Mo): 0.02ppm max
Nikiel (Ni): 0.05ppm max
Potas (K): 0.1ppm max
Srebro (Ag): 0.02ppm max
Sód (Na): 0.5ppm max
Stront (Sr): 0.02ppm max
Siarczan (SO4): 5ppm max
Siarczyn (SO3): 0.001% max
Tal (Tl): 0.05ppm max
Tytan (Ti): 0.1ppm max
Wanad (V): 0.05ppm max
Cynk (Zn): 0.05ppm max
Cyrkon (Zr): 0.1ppm max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy, 98%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)