Przejdź do
FX0445
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥88.0%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy, 88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥88.0%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.001% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.005% Ammonium (NH4), ≤0.4% Acetic acid (CH3COOH), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Iron (Fe)
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Kwas octowy (CH3COOH): 0,4% maks.
Amon (NH4): 0.005% max
Assay: 88,0% min
Chlorek (Cl): 0,001% max
Kolor (APHA): 15 max
Test rozcieńczenia: Aby przejść test
Pozostałość po odparowaniu: 0,002% max
Metale ciężkie (jako Pb): 5ppm max
Żelazo (Fe): 5ppm max
Siarczan (SO4): 0,002% maks.
Siarczyn (SO3): Aby przejść test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy, 88%
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)