Przejdź do
GF021
Białko czynnika komórek macierzystych, rekombinowane ludzkie
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Synonim(y):
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
specific activity
≥5 x 10e5 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... KITLG(4254)
General description
Czynnik komórek macierzystych (SCF) jest hematopoetycznym czynnikiem wzrostu, który wywiera swoje działanie na wczesnych etapach hematopoezy. SCF stymuluje proliferację progenitorów szpikowych, erytroidalnych i limfoidalnych w hodowlach szpiku kostnego i wykazano, że działa synergistycznie z czynnikami stymulującymi kolonie. Rekombinowany ludzki SCF jest białkiem o masie 18,4 kDa zawierającym 165 reszt aminokwasowych odpowiadających rozpuszczalnej, wydzielanej formie SCF.
Źródło produktu: E.coli
Application
W większości zastosowań in vitro SCF wykazuje aktywność biologiczną w zakresie stężeń od 0,2 do 20,0 ng/ml. Komórki reagujące to (lista częściowa): Komórki macierzyste, komórki prekursorowe BM.
Physical form
Sterylny przefiltrowany roztwór liofilizowano z 10 mM kwasu octowego.
Preparation Note
Liofilizowany proszek, choć stabilny przez kilka tygodni w temperaturze pokojowej, najlepiej przechowywać w temperaturze -20°C. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Roztwór ten można dalej rozcieńczać w innych buforach wodnych i przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 1 tydzień lub w temperaturze -20°C do wykorzystania w przyszłości. Odtworzony SCF powinien być przechowywany w nierozcieńczonych porcjach w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Specyficzna aktywność: Ludzki SCF firmy Chemicon jest w pełni aktywny biologicznie w porównaniu ze standardami. ED50 został określony przez zależną od dawki stymulację proliferacji ludzkich komórek TF-1 i wynosi ≤ 2 ng/ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3151H8416GF141
description
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
specific activity
≥5 x 10e5 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
≤1 EU/μg
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)