Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2090,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
18.4 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KITLG(4254)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis. | description The Stem cell factor also known as ckit ligand, mast cell growth factor & steel factor (SLF), is a widely expressed 28-40kDa type I transmembrane glycoprotein. Recombinant animal free human SCF is manufactured using all non-animal reagents. |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SCF human
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?