Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1670,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły
General description
Application
Inflammation & Immunology
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Cow, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Platelet derived growth factor (PDGF) was discovered as a major mitogenic factor present in serum but absent from plasma. Recombinant animal free human PDGF-BB is manufactured using all non-animal reagents. | description The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue. | description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested | impurities ≤1 EU/μg |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?