Przejdź do
GF426
IL-28B, Human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
1370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HumanKine® IL-28B, ludzka rekombinowana substancja wolna od ksenonów,
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
feature
endotoxin free
UniProt accession no.
General description
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
IL-28B jest cytokiną daleko spokrewnioną z interferonami typu I i rodziną IL-10. IL-28A, IL-28B i IL-29 to trzy blisko spokrewnione geny cytokin, które tworzą klaster genów cytokin w regionie chromosomalnym mapowanym na 19q13. Ekspresja cytokin kodowanych przez te trzy geny może być indukowana przez infekcję wirusową. Wykazano, że wszystkie trzy cytokiny oddziałują z heterodimerycznym receptorem cytokin klasy II, który składa się z receptora interleukiny 10, beta (IL10RB) i receptora interleukiny 28, alfa (IL28RA).
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by the dose dependent protection of the cytopathic effect on A549 cells (human lung
adenocarcinoma epithelial cell line) that were challenged with encephalomyocarditis (EMC) virus. ED50 is typically 0.1-1 ng/ml.
HumanKine IL-28B is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF427GF424GF444
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
UniProt accession no.
Q8IU57
UniProt accession no.
Q8IU54
UniProt accession no.
Q5VWK5
UniProt accession no.
P15692
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
feature
endotoxin free
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)