Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
528, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections (2.5 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation(1 µg/sample)
Neutralization Studies
Paraffin Sections )
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Application
Zamrożone skrawki (2,5 µg/ml)
Immunofluorescencja (5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbka)
Badania neutralizacji (patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Analysis Note
Komórki HL-60 lub ludzki mózg
A-431 lub normalna tkanka skóry
Other Notes
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, clone 528, Calbiochem® | description lyophilized, clone 528, Calbiochem® | description liquid, clone EGFR.1, Calbiochem® | description lyophilized, clone EGFR.1, Calbiochem® |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 528, monoclonal | clone 528, monoclonal | clone EGFR.1, monoclonal | clone EGFR.1, monoclonal |
| isotype IgG2a | isotype IgG2a | isotype - | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-EGFR (Ab-1) mysie mAb (528)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?