Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
528, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections (2.5 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies
Paraffin Sections )
isotype
IgG2a
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Immunogen
Application
Zamrożone skrawki (2,5 µg/ml)
Immunofluorescencja (5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Badania neutralizacji (patrz komentarze i odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki A-431 lub tkanka skórna
Other Notes
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, clone 528, Calbiochem® | description liquid, clone 528, Calbiochem® | description liquid, clone EGFR.1, Calbiochem® | description lyophilized, clone EGFR.1, Calbiochem® |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 528, monoclonal | clone 528, monoclonal | clone EGFR.1, monoclonal | clone EGFR.1, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-EGFR (Ab-1) mysie mAb (528)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?