Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9A7γE10.4, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
chicken, hamster, mouse, porcine, rat, amphibian, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1:50-1:100)
Gel Shift
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunoprecipitation (10 µL/mg protein lysate)
Paraffin Sections (1:50-1:100, sample pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Immunogen
Application
Żel Shift (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunoprecypitacja (10 µl/mg lizatu białkowego)
Skrawki parafinowe (1:50-1:100, wymagana wstępna obróbka próbki, patrz komentarze)
Packaging
Analysis Note
Tkanka raka piersi (patrz komentarze)
Other Notes
Fleet, J.C. 1999. Nutr. Rev.57 60.
Evans, S.R., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1591.
Friedrich, M., et al. 1998. J. Histochem. Cytochem.46, 1335.
Issa, L.L., et al. 1998. Inflamm. Res.47, 451.
Kivineva, M., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 121.
Nangia, A.K., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 241.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, clone 9A7γE10.4, Calbiochem® | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody | description liquid, clone BC011, Calbiochem® |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information human ... CTSD(1509) |
| clone 9A7γE10.4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone BC011, monoclonal |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity chicken, hamster, mouse, porcine, rat, amphibian, human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?