Merck
HTS033M
Przygotowanie membrany ChemiSCREEN GPR14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Chem-2 cells
form
liquid
manufacturer/tradename
ChemiScreen, Chemicon®
technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
TRANSFEKCJA: Ludzki cDNA GPR14 o pełnej długości
Urotensyna II, cykliczny peptyd o 11-13 resztach wyrażany w motoneuronach rdzenia kręgowego, działa jako silny środek zwężający naczynia krwionośne (Coulouarn i in., 1998; Ames i in., 1999). W działaniu urotensyny II pośredniczy wiązanie z GPCR, GPR14, który ulega ekspresji w śródbłonku, mięśniach gładkich, sercu i trzustce (Ames i in., 1999). Genetyczna delecja GPR14 u myszy powoduje, że aorty stają się refrakcyjne w stosunku do aktywności skurczowej urotensyny II bez zmiany podstawowej hemodynamiki (Behm i in., 2003). Farmakologiczne hamowanie interakcji urotensyna II/GPR14 zapobiega niewydolności nerek po podwiązaniu tętnicy nerkowej (Clozel i in., 2004). Tak więc GPR14 jest atrakcyjnym celem dla wielu chorób sercowo-naczyniowych. Preparaty błonowe GPR14 firmy Chemicon są idealnymi narzędziami do badań przesiewowych antagonistów interakcji urotensyny II/GPR14. Preparaty membranowe wykazują Kd 0,4 nM dla [125I]-urotensyny II. Przy 10 mg/basen preparatu błonowego GPR14 i 0,3 nM [125I]-urotensyny II uzyskuje się ponad 20-krotny stosunek sygnału do tła.
Application
Preparat błonowy ludzkiego UT / UT1 / GPR14 GPCR do testów wiązania radioligandów.
Test wiązania radioligandu.
Biochem/physiol Actions
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: UT/ UT1/ GPR14
  • Podrodzina docelowa: Urotensyna II
Features and Benefits
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym w niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Physical form
Membrany dostosowano do 0,5 mg białka/ml w 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerolu i 1% BSA, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C. Jedna fiolka zawiera zwykle 2000 jednostek, gdzie jednostka to ilość membrany, która da więcej niż 1000 cpm specyficznych.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)