Nazwa produktu
Opticap® XLT 20 CapsuleMedia: Durapore® 0.1 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 5/8 in. Hose BarbT-lineMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polypropylene filter, polypropylene housing, polypropylene support, silicone seal
reg. compliance
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XLT 20
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water), 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward:), 2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
W
6.9 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
device L
62.5 cm (24.6 in.)
device size
20 in.
filter diam.
4.2 in. (10.7 cm)
filtration area
1.4 m2
inlet connection diam.
1-1/2 in.
inlet to outlet width
17.5 cm (6.9 in.)
outlet connection diam.
5/8 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm pore size
bubble point
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
fitting
16 mm (
General description
Packaging
Preparation Note
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Analysis Note
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Opticap® XLT 20 CapsuleMedia: Durapore® 0.1 µm
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia