Filtracja dla bioprzetwarzania
Oferujemy różnorodne rozwiązania oparte na filtracji do usuwania DNA, RNA i zanieczyszczeń, aby pomóc producentom w wytwarzaniu wysokiej jakości i czystych produktów biofarmaceutycznych. Nasze rozwiązania optymalizują jakość, koszty i wydajność, zapewniając jednocześnie spójne wyniki, którym producenci mogą zaufać. Posiadamy produkty filtracyjne dla każdego etapu procesu, w tym filtry wgłębne do klarowania, systemy klarowania, rozwiązania do obróbki wstępnej i filtry do mediów.
Eksploruj według kategorii
Filtry sterylne do bioprocesów
Filtracja sterylna za pomocą filtrów jednorazowych jest powszechną operacją w bioprocesach i częścią każdej strategii kontroli obciążenia biologicznego. Filtracja sterylna zapewnia bezpieczeństwo mikrobiologiczne leku dla pacjentów. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy filtr sterylizujący dla danego etapu procesu.
Filtry odpowietrzające i gazowe do bioprzetwarzania
Filtry odpowietrzające i gazowe stosowane w bioprzetwarzaniu pomagają utrzymać ciśnienie zbliżone do otoczenia w zbiornikach produktu, bioreaktorach, systemach zamkniętych i/lub powiązanych instalacjach. Znajdź odpowiedni sterylny filtr odpowietrzający do swoich potrzeb procesowych.
Zobacz więcej kategorii
Istnieje wiele opcji filtracji buforów w produkcji biomasy. Wybór filtra opiera się na potrzebach bezpieczeństwa biologicznego procesu, przepustowości buforu i ekonomii. Filtry do przetwarzania buforów w produkcji biomasy zapewniają kontrolę obciążenia biologicznego, sterylizację lub zatrzymywanie wirusów.
Nasz elastyczny sprzęt i systemy do jednorazowych filtrów wgłębnych są idealne do oczyszczania w skali pilotażowej i procesowej, wyposażone w modułowe urządzenie Pod, które umożliwia skalowanie w górę i w dół na tej samej powierzchni.
Skonfigurowana tak, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z procesami biofarmaceutycznymi i filtracją, nasza linia 4000™ pojedynczych okrągłych obudów filtrów ze stali nierdzewnej oferuje różnorodne konstrukcje T-Line i In-Line, a także szeroki zakres rozmiarów rur.
Oszczędna filtracja w celu redukcji cząstek stałych i kontroli obciążenia biologicznego ma kluczowe znaczenie w produkcji żywności i napojów. Dowiedz się, w jaki sposób filtry można łatwo zintegrować z procesem, aby spełnić wymagania prawne i uzyskać wysoką jakość bez uszczerbku dla smaku, konsystencji i bezpieczeństwa.
Pre-sterylizowane, jednorazowe systemy napełniania oferują szybkość i elastyczność w krytycznych operacjach końcowej filtracji i końcowego napełniania. Dowiedz się, jak postępy w aseptycznej filtracji upraszczają PUPSIT i umożliwiają zoptymalizowane operacje sterylnego napełniania.
W przypadku nieniszczących testów integralności filtrów, które są szybkie, niezawodne i powtarzalne, zautomatyzowany przyrząd testowy Integritest® 5 umożliwia testowanie punktu pęcherzykowego i dyfuzji w trybie inline lub offline, z dodatkową możliwością testowania filtrów hydrofobowych po sparowaniu z jednostką testową Exact-Air™ II na bazie wody.
Filtry wstępne służą do usuwania cząstek stałych i ochrony dalszych operacji jednostkowych. Mogą być stosowane do ochrony kolumn lub przed filtrem sterylizującym w celu zwiększenia wydajności. Dowiedz się, jak nasze opłacalne filtry wstępne mogą poprawić ekonomikę procesu.
Bezpieczeństwo wirusowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa leków dla pacjentów. Filtracja wirusów w pożywkach do hodowli komórkowych minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia bioreaktora, podczas gdy filtracja wirusów na dalszych etapach zapewnia usuwanie wirusów. Dowiedz się, jak filtracja wirusów zmniejsza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo wirusów.
Elastyczne, łatwe w użyciu uchwyty filtrów są kluczowym elementem integracji rozwiązania Viresolve® Pro, umożliwiając skalowalną filtrację wirusów, która spełnia wymagania produkcyjne.
Filtracja pożywek do hodowli komórkowych zapobiega zanieczyszczeniu bioreaktora. Wybór filtra sterylizującego, filtra mykoplazmowego lub filtra wirusowego zależy od ryzyka związanego z procesem. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy filtr do filtracji mediów do hodowli komórkowych.