Przejdź do
MAB349
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1.D5
Synonim(y):
Alz-90
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1.D5, monoclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw białku prekursorowemu amyloidu, A4(695), klon 1.D5, clone 1.D5, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1.D5, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
Epitop: A4(695)
Syntetyczny peptyd Alz 90 [aminokwasy 511-608 białka prekursorowego amyloidu pre A4(695)].
Application
To przeciwciało przeciwko białku prekursorowemu amyloidu, A4(695), klon 1.D5 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka prekursorowego amyloidu.
Western blot: 10-20 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Protokół Western Blot dla MAB349
1) Po naniesieniu żelu SDS-PAGE na nitrocelulozę, inkubować w temperaturze pokojowej przez godzinę w 1% PBS w 0,1 mol/L PBS, pH 7,2, aby zablokować niespecyficzne tło.
2) Inkubować Western blot z MAB349 (10-20 μg/ml) w temperaturze +4°C przez noc, dobrze wytrząsając.
3) Płukać Western blot 2 razy w PBS-Tween 0,05% przez dziesięć minut. Przepłukać jeden raz w PBS.
4) Inkubować bloty z anty-Mouse IgG (Chemicon AP124) przez godzinę w temperaturze pokojowej.
5) Powtórzyć krok #3.
6) Inkubować w peroksydazie-anty-peroksydazie [PAP] (Chemicon PAP14) zgodnie z instrukcjami producenta.
7) Powtórzyć krok #3.
8) Inkubować w 4-chloro-1-naptholu przez dwadzieścia minut w temperaturze pokojowej.
9) Powtórzyć krok #3.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Reaguje z naturalnym białkiem prekursorowym amyloidu A4(695).
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze +2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać zamrożony w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5352MAB5354AB5302
description
clone 1.D5, Chemicon®, from mouse
description
serum, Chemicon®
description
clone 4.1, Chemicon®, from mouse
description
serum, Chemicon®
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
clone
1.D5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4.1, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, monkey
species reactivity
human
species reactivity
monkey, mouse, human, bovine
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)