Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NC1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Immunogen
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description culture supernatant, clone NC1, Chemicon® | description serum, Chemicon® | description serum, Chemicon® | description whole antiserum |
| Gene Information human ... TAC1(6863) | Gene Information human ... TAC1(6863) | Gene Information human ... TAC1(6863) | Gene Information human ... TAC1(6863) |
| antibody form culture supernatant | antibody form serum | antibody form serum | antibody form whole antiserum |
| clone NC1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, guinea pig, mouse | species reactivity human, pig, bovine, rat, cat, monkey |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?