Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
431-4H-6H-3B, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
-
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
431-4H-6H-3B, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
Application
To przeciwciało anty-Echovirus 4, klon 431-4H-6H-3B jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania Echovirus 4.
W połączeniu z Echovirus 30 MAB, MAB 985 może być użyta do identyfikacji Echovirus 4. Izolaty pozytywne z MAB 985 powinny zostać przetestowane z Echovirus 30 MAB (MAB 974 lub nr kat. 3315), aby zweryfikować ich prawidłową identyfikację. Jeśli izolat jest pozytywny w przypadku Echovirus 30 MAB lub zarówno Echovirus 30, jak i Echovirus 4 MAB, wówczas izolat można przypuszczalnie zidentyfikować jako Echovirus 30. Jeśli izolat jest dodatni tylko w przypadku Echovirus 4 MAB, wówczas izolat można przypuszczalnie zidentyfikować jako Echovirus 4.
Sugerowane rozcieńczenie początkowe dla immunofluorescencji pośredniej wynosi 1:1000. Rozcieńczyć buforem o pH 7,8 zawierającym białko lub inne podłoże stabilizujące. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Sugerowane rozcieńczenie początkowe dla immunofluorescencji pośredniej wynosi 1:1000. Rozcieńczyć buforem o pH 7,8 zawierającym białko lub inne podłoże stabilizujące. Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z Echovirus 4, zarówno z prototypowymi szczepami Pesasceck, jak i Dutoit. Może również reagować z kilkoma szczepami Echovirus 30.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ascites fluid, clone 431-4H-6H-3B, Chemicon® | description ascites fluid, Chemicon® | description - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 431-4H-6H-3B, monoclonal | clone monoclonal | clone 550-3A, monoclonal |
| technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?