Przejdź do
MABC552
Przeciwciało anty-Kallikreina-1/KLK1, klon 11C7.1
clone 11C7.1, from mouse
Synonim(y):
Kallikrein-1, Kidney/pancreas/salivary gland kallikrein, Tissue kallikrein, Kallikrein-1/KLK1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11C7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11C7.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLK1(3816)
General description
Kallikreina-1 (EC:3.4.21.35; UniProt P06870; znana również jako Glandular kallikrein 1, hK1, Kallikrein serine protease 1, Kidney/pancreas/salivary gland kallikrein, Renal/pancreas/salivary kallikrein 1, Tissue kallikrein) jest kodowana przez gen KLK1 (znany również jako KLKR) (Gene ID 3816) u człowieka. Kallikreina-1 jest członkiem podrodziny proteaz serynowych kallikreiny, których członkowie są zaangażowani w różne funkcje fizjologiczne, a wiele z nich jest wykorzystywanych klinicznie jako biomarkery raka. Kallikreina-1 jest początkowo wytwarzana jako preproteina z sygnałem (aa 1-18) i propeptydem (aa 19-24), którego rozszczepienie uwalnia dojrzałe białko (aa 25-262). Kallikreina-1 jest główną kallikreiną ulegającą ekspresji w nerkach, gdzie generuje kininy (np. lizylo-bradykininę i bradykininę) i odgrywa rolę w funkcjonowaniu nerek i regulacji ciśnienia krwi poprzez działanie rozszerzające naczynia krwionośne i natriuretyczne. Obniżony poziom kallikreiny-1 w nerkach odnotowano w eksperymentalnych warunkach nadciśnienia tętniczego, nefropatii cukrzycowej, uszkodzenia nerek wywołanego wysoką zawartością soli i aminoglikozydów.
Zaobserwowano ~30 kDa. Obliczono 28,9 kDa/izoformę 1 i 23,8 kDa/izoformę 2.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowej połowie ludzkiej Kallikreiny-1/KLK1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Kallikreinę-1/KLK1 w ludzkiej trzustce i ludzkiej tkance okrężnicy.
To przeciwciało anty-Kallikreina-1/KLK1, klon 11C7.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania Kallikreiny-1/KLK1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human salivary gland tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kallikrein-1/KLK1 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA059690MABC563MABC971
description
clone 11C7.1, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
clone 33.1, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
clone
11C7.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4F2.3, monoclonal
clone
33.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... KLK1(3816)
Gene Information
human ... KLK1(3816)
Gene Information
-
Gene Information
human ... KLK13(26085)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)