Przejdź do
MABC573
Przeciwciało anty-Bcl-2, klon 1D7.2
clone 1D7.2, from rat
Synonim(y):
Apoptosis regulator Bcl-2, Bcl-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D7.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D7.2, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Bcl2(12043)
General description
Regulator apoptozy Bcl-2 (UniProt P10417; znany również jako B-cell leukemia/lymphoma 2) jest kodowany przez gen Bcl2 (znany również jako Bcl-2, AW986256, C430015F12Rik, D630044D05Rik, D830018M01Rik) (Gene ID 12043) u myszy. Bcl-2 jest antyapoptotycznym i założycielskim członkiem rodziny białek Bcl-2, które odgrywają rolę pro- lub antyapoptotyczną w sygnalizacji śmierci komórki. Członkowie rodziny BCL-2 są powiązani regionami sekwencji i homologii strukturalnej. Członkowie pro-survival zawierają cztery regiony homologii BCL-2 (BH1-BH4), podczas gdy członkowie BH3-only zawierają tylko amfipatyczną helisę BH3, która pośredniczy w ich interakcji z rowkiem wielodomenowych członków rodziny BCL-2. Mutacje ludzkiego genu BCL2 są dobrze znanymi przyczynami wielu nowotworów, w tym czerniaka, raka piersi, prostaty, przewlekłej białaczki limfocytowej i raka płuc.
Zaobserwowano ~22 kDa (26,4 kDa/izoforma 1 i 22,3 kDa/izoforma 2, obliczone).
Immunogen
Epitop: N-końcowa połowa
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające N-końcowemu fragmentowi mysiego Bcl-2.
Application
Wykryj Bcl-2 przy użyciu tego szczurzego przeciwciała monoklonalnego anty-Bcl-2, klon 1D7.2, nr kat. Nr kat. MABC573, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami mysiego Bcl-2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse myoblast C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Bcl-2 in 10 µg of mouse myoblast C2C12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3170ABC1484SAB4500003
description
clone 1D7.2, from rat
description
clone Bcl-2-100, ascites fluid
description
-
description
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, human
species reactivity
rat, mouse, human
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
clone
1D7.2, monoclonal
clone
Bcl-2-100, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
mouse ... Bcl2(12043)
Gene Information
human ... BCL2(596)
Gene Information
-
Gene Information
human ... BCL2(596)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)