This product is offered as ascites fluid and is not a purified antibody. The antibody concentration is not determined. Dilutions factors are established for Western blot and Flow Cytometry. This information is available in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access the lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/mabc710#product-documentation
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1C5H11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TGFBR3(7049)
General description
Immunogen
Application
ELISA: Reprezentatywna partia została użyta do antygenu kontrolnego (100 ng) i antygenu (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected TGFBR3 in Jurkat, HeLa, MCF-7, F9, SK-N-SH and NIH/3T3 cell lysates.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ascites fluid, clone 1C5H11, from mouse | description affinity isolated antibody | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| clone 1C5H11, monoclonal | clone polyclonal | clone 1N11, recombinant monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... TGFBR3(7049) | Gene Information human ... TGFBR3(7049) | Gene Information human ... TGFBR2(7048) | Gene Information human ... TGFBR3(7049) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I need the concentration of MABC710 lot VP2502128?