Przejdź do
MABE241
Przeciwciało anty-dimetylo-fosfo-histon H3 (Lys9/27)/(Ser10/28), klon 51TA-2H12
ascites fluid, clone 51TA-2H1, from mouse
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
51TA-2H1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
51TA-2H1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10/pSer28), dimethylation (Lys9/Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histony to białka jądrowe, które tworzą oktameryczne struktury wiążące DNA, tworząc jednostki chromatyny zwane nukleosomami. Rodzina histonów - H2A, H2B, H3 i H4 - odgrywa kluczową rolę w regulacji genów. Podlegają one wielu modyfikacjom potranslacyjnym (PTM) w odpowiedzi na różne bodźce, w tym fosforylacji na resztach seryny i treoniny oraz metylacji na resztach lizyny. Modyfikacje PTM powodują zmiany konfiguracyjne w białkach histonowych, które mogą indukować przebudowę nukleosomów i odsłaniać lub ukrywać sekwencje DNA przed kompleksami transkrypcyjnymi. Metylacja zachodzi na histonie H3 w resztach lizyny 4, 9, 27, 36 i 79. Poprzednie badania wykazały, że metylacja lizyny 9 histonu H3 zapewnia miejsce wiązania dla białek adaptorowych heterochromatyny (HP1), które są zaangażowane w tworzenie heterochromatyny i represję genów. I odwrotnie, deacetylacja lizyny 9 histonu H3 jest związana ze zdarzeniami aktywującymi geny. Często jest to wzór różnych modyfikacji na kilku resztach histonów, które zmieniają chromatynę, a nie modyfikacja pojedynczych reszt.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Dimetylowany i fosforylowany w Lys9/27 i Ser10/28.
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 dimetylowanemu i fosforylowanemu w Lys9/27 i Ser10/28.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w ekstrakcie z całych komórek KCl. (Eberlin, A., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(5):1739-1754.)
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych peptydach Histone H3. (Eberlin, A., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(5):1739-1754.)
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach NIH/3T3. (Eberlin, A., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(5):1739-1754.)
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w tkance jąder myszy. (Eberlin, A., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(5):1739-1754.)
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach HeLa. (Eberlin, A., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(5):1739-1754.)
Przeciwciało przeciw dimetylo-fosfo histonowi H3 (Lys9/27)/(Ser10/28), klon 51TA-2H12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania dimetylo-fosfo histonu H3 (Lys9/27)/(Ser10/28) znanego również jako histon H3.1 i zostało zatwierdzone w WB, DB, ICC, IP i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 dimetylowany i fosforylowany w Lys9/27 i Ser10/28.
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1κ z azydkiem sodu 0,05%.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HeLa nietraktowane i traktowane ekstraktem kwasu etopozydowego.
Evaluated by Western Blot in untreated and etoposide acid extract treated HeLa cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of untreated and etoposide acid extract treated HeLa cell lysates.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE375ABE154ABE18
description
ascites fluid, clone 51TA-2H1, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
chicken, human, mouse
clone
51TA-2H1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)