Przejdź do
MABE281
Przeciwciało anty-MDM2, klon 2A10
clone 2A10, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A10, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
34
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
MDM2 jest ligazą ubikwityny E3, która jest najczęściej badana pod kątem jej roli w regulacji supresora nowotworu p53. MDM2 antagonizuje aktywność transkrypcyjną p53 na dwa główne sposoby. N-końcowa część MDM2 oddziałuje i wyłącza domenę transaktywacji p53. Ponadto C-końcowy region ligazy E3 MDM2 może przyłączać monoubikwitynę do p53, powodując transport p53 z jądra do cytoplazmy, zapobiegając w ten sposób interakcji p53 z docelowymi sekwencjami DNA. Ponadto, MDM2 może również przyłączać łańcuchy poliubikwitynowe do p53, powodując degradację p53 przez proteosom. MDM2 może wywoływać te efekty we współpracy z białkiem Mdmx. Ogólnie rzecz biorąc, MDM2 hamuje zdolność p53 do indukowania zatrzymania cyklu komórkowego lub apoptozy i może przyczyniać się do onkogenezy.
Zaobserwowano ~90 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 55 kDa, jednak MDM2 wykazano jako pasmo ~90 kDa w western blot (Erhardt, P., et al. (1997). The Journal of Biological Chemistry. 272:15049-15052.). Uniprot opisuje wiele izoform między 12-56 kDa, które mogą być silnie fosforylowane i ubikwitynowane.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w ludzkiej linii komórek limfoblastoidalnych (NL553) poddanej działaniu NCS. (Khosravi, R., et al. (1999). PNAS. 96(26):14973-14977.)
Przeciwciało anty-MDM2, klon 2A10 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania MDM2, znanego również jako ligaza białek ubikwityny E3 Mdm2 lub Hdm2 i zostało zwalidowane w WB i IP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG2aκ hodowane w supernatancie w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A-549
Evaluated by Western Blot in A-549 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MDM2 on 10 µg of A-549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501849MABE340OP115
description
clone 2A10, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
clone IF2, from mouse
description
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
2A10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
IF2, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)