Przejdź do
OP115
Anty-MDM2 (Ab-2) mysie mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Murine Double Minute Chromosome-2, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Ligaza białkowa anty-ubikwityny, białko wiążące anty-p53, chromosom-2 anty-murynowy podwójnie minutowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
2A10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
2200,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL)
Immunofluorescence (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction,
Paraffin Sections (2.5 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje białko MDM2 o masie cząsteczkowej ~90 kDa (pozorna MW).
Rozpoznaje białko MDM2 o masie cząsteczkowej ~90 kDa (pozorna MW) w komórkach A549.
To mysie mAb anty-MDM2 (Ab-2) (2A10) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunofluorescencji, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania MDM2 (Ab-2).
Immunogen
Człowiek
Epitop: w obrębie aminokwasów 294-339
ludzkie białko MDM2
Application
Immunoblotting (2 g/ml)
Immunofluorescencja (1 g/ml)
Immunoprecypitacja (1 g/reakcja, patrz odniesienia do aplikacji)
Wycinki parafinowe (2,5 g/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki A549 lub większość tkanek
Other Notes
Marchetti, A., et al. 1995. J. Pathol.175, 31.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Chen, J., et al. 1993. Mol. Cell Biol.13, 4107.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE281OP145SAB4501849
description
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
description
clone 2A10, from mouse
description
liquid, clone 4B2C1.11, Calbiochem®
description
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
2A10, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
4B2C1.11, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
isotype
IgG2a
isotype
IgG2aκ
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)