Przejdź do
MABE666
Przeciwciało przeciwko białku heterochromatyny-1, klon 4C12.1
clone 4C12.1, from mouse
Synonim(y):
Chromobox protein homolog 5, Antigen p25, HP1 alpha
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4C12.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4C12.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CBX5(23468)
General description
Homolog białka chromobox 5 (UniProt: P45973; znany również jako Antigen p25, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, HP1 alpha) jest kodowany przez gen CBX5 (znany również jako HP1A) (Gene ID: 23468) u człowieka. Homolog białka chromobox 5 jest składnikiem centromerycznej i pericentromerycznej heterochromatyny, która wiąże się z chromosomami podczas mitozy. Białko Chromobox homolog 5 wiąże się specyficznie z chromatyną podczas metafazy i anafazy. Rozpoznaje i wiąże ogony histonu H3 metylowane w Lys9 (H3K9me), prowadząc do represji epigenetycznej. W przeciwieństwie do tego, jest wykluczony z chromatyny, gdy Tyr41 histonu H3 jest fosforylowany. Może oddziaływać z receptorem lamin-B (LBR), a ta interakcja może przyczyniać się do asocjacji heterochromatyny z wewnętrzną błoną jądrową. Jest również zaangażowany w tworzenie funkcjonalnego kinetochoru poprzez interakcję z białkami kompleksu MIS12.
Zaobserwowano ~23 kDa; obliczono 22,22 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowana frakcja znakowana GST/His odpowiadająca 68 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego homologa białka heterochromatyny 1 alfa.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło białko heterochromatyny-1 w tkankach ludzkiego migdałka, ludzkiej trzustki i ludzkiej macicy.
Anti-Heterochromatin Protein-1, klon 4C12.1, nr kat. Nr kat. MABE666, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku heterochromatyny-1 alfa i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Heterochromatin Protein-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: MAB3584
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1010MAB3584SAB4500986
description
clone 4C12.1, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
description
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
4C12.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2HP-1H5, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Gene Information
human ... CBX5(23468)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)