Przejdź do
MABF148D
Przeciwciało anty-CD161 (NK1.1) (mysz), APC, klon PK136
clone PK136, from mouse, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
714,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
PK136, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
714,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PK136, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
General description
Przeciwciało PK136 jest specyficzne dla mysiego NK1.1, transmembranowego receptora lektynowego typu II i członka rodziny receptorów lektynowych komórek zabójczych (KLR). NK1.1 ulega ekspresji na komórkach naturalnych zabójców (NK) i jest skorelowany z cytotoksycznym działaniem NK na komórki zakażone wirusem i komórki nowotworowe. NK1.1 ulega ekspresji na podgrupach komórek NKT u niektórych szczepów myszy (C57BL/6, FVB/N i NZB), ale nie występuje u innych (AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL i 129). Przypuszczalne podgrupy komórek NK i ich ekspresja antygenu NK1.1 są przedmiotem ciągłego zainteresowania, w tym komórki NK1.1+/CD117+ (c-Kit), o których donoszono, że są immunosupresyjne dla komórek T CD8+ w mechanizmie obejmującym PD-1 i PD-L1 (Ehlers i in. 2012. Endocrinology. 10: 1247). Przeciwciało PK136 może być stosowane do wykrywania ekspresji NK1.1 u szczepów myszy, w tym CE, B6, NZB, C58, Ma/My, ST, SJL i FVB. Przeciwciało reaguje z epitopem wspólnym dla alloantygenowych form NKR-P1B i NKR-P1C NK1.1 (Carlyle et al. 2006. J. Immunol. 176: 7511-7524).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-CD161 (NK1.1) (mysz), APC, klon PK136, nr kat. MABF1488 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD161 (NK1.1).
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with FITC Anti-mouse CD3e.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF148EMABF149BMABF1496
description
clone PK136, from mouse, Allophycocyanin conjugate
description
clone PK136, from mouse, FITC conjugate
description
clone PK136, from mouse, PerCP-Cy5.5
description
clone PK136, from mouse, redFluor® 710
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
redFluor® 710
clone
PK136, monoclonal
clone
PK136, monoclonal
clone
PK136, monoclonal
clone
PK136, monoclonal
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
Gene Information
mouse ... Klrb1C(17059)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)